SAB4600028
Anti-Goat IgG (H+L), CF™ 488A antibody produced in chicken
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
80,50 €
About This Item
80,50 €
Produits recommandés
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Conjugué
CF™ 488A conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
goat
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Fluorescence
λex 490 nm; λem 515 nm
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Notes préparatoires
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable