SAB4502857
Anti-SRPK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
SFRS protein kinase 1, SR-protein-specific kinase 1, Serine/arginine-rich protein-specific kinase 1
391,00 €
About This Item
391,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 92 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SRPK1(6732)
Description générale
Serine-arginine protein kinase 1 (SRPK1) belongs to the SR kinase family. In mammals, SRPK1 is expressed in the central nervous system in a region- and neuron-specific manner. This gene is mapped to human chromosome 6p21.2-p21.3. SRPK1 is also expressed in several normal tissues like testis and pancreas.
Immunogène
Immunogen Range: 521-570
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable