SAB4502573
Anti-C-RAF antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
C-RAF, C-Raf, CRAF, Protein kinase raf 1, kinase Raf1
391,00 €
About This Item
391,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-C-RAF antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 73 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAF1(5894)
Catégories apparentées
Description générale
Raf-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase (RAF1) or C-RAF is an anti-apoptotic protein. The gene encoding it is localized on human chromosome 3p25.2.
Immunogène
Immunogen Range: 271-320
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable