SAB4200273
Anti-Orai1 antibody, Mouse monoclonal
clone ORAI1-89, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-CRACM1, Monoclonal Anti-ORAI calcium release-activated calcium modulator 1, Monoclonal Anti-ORAT1, Monoclonal Anti-TMEM142A, Monoclonal Anti-calcium release-activated calcium channel protein 1, Monoclonal Anti-transmembrane protein 142A
499,00 €
About This Item
499,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ORAI1-89, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~30 kDa (non-glycosylated Orai1)
antigen ~50 kDa (glycosylated Orai1)
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human Orai1.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ORAI1(84876)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting,
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- proximity ligation assay.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable