SAB4501430
Anti-APBA2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Adapter protein X11β, Amyloid β A4 precursor protein-binding family A member 2, Mint-2, Neuron-specific X11L protein, Neuronal Munc18-1-interacting protein 2
345,00 €
About This Item
345,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 82 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APBA2(321)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 371-420
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable