SAB4500922
Anti-FOXI1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
FREAC-6, Forkhead-related protein FKHL10, Forkhead-related transcription factor 6, HNF-3/fork-head homolog 3, Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 3
460,00 €
About This Item
460,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 40 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXI1(2299)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 191-240
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable