SAB4300488
Anti-FGFR1 (Ab-154) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-BFGFR antibody produced in rabbit, Anti-CD331 antibody produced in rabbit, Anti-CEK antibody produced in rabbit, Anti-FGFBR antibody produced in rabbit, Anti-fibroblast growth factor receptor 1 antibody produced in rabbit
340,00 €
About This Item
340,00 €
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~145 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(A-P-Y-W-T)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FGFR1(2260)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable