SAB4300455
Anti-EFNB2 (Ab-316) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-EPLG5 antibody produced in rabbit, Anti-HTKL antibody produced in rabbit, Anti-Htk-L antibody produced in rabbit, Anti-LERK5 antibody produced in rabbit, Anti-ephrin-B2 antibody produced in rabbit
300,00 €
About This Item
300,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~37 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(P-V-Y-I-V)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EFNB2(1948)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable