SAB4300270
Anti-phospho-AURKA (pThr288) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-AIK antibody produced in rabbit, Anti-ARK1 antibody produced in rabbit, Anti-AURA antibody produced in rabbit, Anti-AURORA2 antibody produced in rabbit, Anti-aurora kinase A antibody produced in rabbit
490,00 €
About This Item
490,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~48 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(R-T-TP-L-M)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr288)
Informations sur le gène
human ... AURKA(6790)
Catégories apparentées
Immunogène
Application
Western Blotting (1 paper)
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable