SAB4200827
Anti- Staphylococcal alpha-Toxin-Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Alpha-hemolysin (hly)
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Description
Research area: Microbiome
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~33 kDa
Espèces réactives
Staphylococcus aureus (alpha-Toxin (a-Hemolysin) )
Concentration
~4 mg/mL
Technique(s)
direct ELISA: 1:2,000-1:4,000 using 1 μg/mL Staphylococcal alpha-Toxin (a-Hemolysin) for coating.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_01121(3920722)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Implications diagnostiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)