SAB4200723
Anti-Tryptophan Hydroxylase antibody, Mouse monoclonal
clone WH-3, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-TPH, Anti-TpOH
436,00 €
About This Item
436,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
WH-3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~55 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rabbit, sheep, rat
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using rabbit pineal gland lysate
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG3
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable