T8575
Anti-Tryptophan Hydroxylase antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-TPH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Utilisation
sufficient for 10 blots
Espèces réactives
mammals, human
Technique(s)
western blot: 1:1,000 using human dorsal raphe nucleus
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TPH1(7166)
mouse ... Tph1(21990)
rat ... Tph1(24848)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
- immunoperoxidase staining
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable