SAB4200703
Anti-Neurotensin/NTS antibody, Mouse monoclonal
clone NTS-11, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti- neurotensin, Anti-NMN125, Anti-NN, Anti-NT, Anti-NT/N
559,00 €
About This Item
559,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NTS-11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 5-10 μg/mL using whole extract of SK-N-SH cells
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain sections
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NTS(4922)
rat ... Nts(299757)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable