SAB4200700
Anti-MR-Pro ADM antibody, Mouse monoclonal
clone MR2.1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Midregional proadrenomedullin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MR2.1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using human recombinant peptide of MR-Pro ADM (amino acid 45-92)
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system of heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human Pancreas sections
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADM(133)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable