SAB4200666
Anti-MR−Pro ADM antibody produced in rabbit
415,00 €
About This Item
415,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~5 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.25-0.5 g/mL
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADM(133)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable