SAB4200668
Anti-Chromogranin A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CGA, CHGA, chromogranin A (parathyroid secretory protein 1)
488,00 €
About This Item
488,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHGA(1113)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable