SAB4200667
Anti-MR−Pro ADM (Internal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
mid regional pro−ADM
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~5 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using human recombinant peptide of MR-Pro ADM (amino acid 45-92)
immunohistochemistry: 20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas or placenta sections
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADM(133)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable