SAB4200597
Monoclonal Anti-FMR1 antibody produced in mouse
clone FMR2.5, hybridoma cell culture supernatant
Synonyme(s) :
FMRP, FRAXA, POF, POF1, fragile X mental retardation 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FMR2.5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~71 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse, hamster
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 2.0-5.0 μg/test using HeLa cells
immunoblotting: 1.0-2.0 μg/mL using HepG2 total cell extracts.
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HepG2 cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FMR1(2332)
mouse ... Fmr1(14265)
rat ... Fmr1(24948)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
- flow cytometry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable