AP124R
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, Rhodamine conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
WAVELENGTH:
Absorption peak = 550 nm, Emission peak = 570 nm.
Application
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Forme physique
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 2 mL of sterile distilled water
RHODAMINE/PROTEIN:
Approximately 0.43 (A550/A280).
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3