SAB4200466
Anti-Desmoglein 2 (DSG2) antibody, Mouse monoclonal
clone AH12.2, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-ARVC10, Monoclonal Anti-ARVD10, Monoclonal Anti-CDHF5, Monoclonal Anti-CMD1BB, Monoclonal Anti-Desmoglein 2 (DSG2) antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-HDGC, Monoclonal Anti-desmoglein 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AH12.2, monoclonal
Poids mol.
antigen ~150 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa total cell extracts
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DSG2(1829)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable