SAB4200451
Anti-NMD3 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-60S Ribosomal export protein NMD3, Anti-CGI-07, Anti-NMD3 homolog (S. cerevisiae)
392,00 €
About This Item
392,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~58 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing mouse NMD3.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NMD3(51068)
mouse ... Nmd3(97112)
rat ... Nmd3(310512)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable