SAB4200202
Anti- INI1/SNF5 antibody, Mouse monoclonal
clone 2C2, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-BAF47, Anti-RDT, Anti-RTPS1, Anti-SMARCB1, Anti-SNF5L1, Anti-SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily b, member 1, Anti-Sfh1p, Anti-Snr1, Anti-hSNFS
529,00 €
About This Item
529,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~44 kDa
Espèces réactives
monkey, bovine, canine, mouse, rat, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using HeLa cell extracts
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMARCB1(6598)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable