SAB4200394
Anti-Nestin (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-NES
123,00 €
About This Item
123,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~300 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using mouse P19 cells
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK293T cells over-expressing rat nestin.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable