Principaux documents
MABT11
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ZO-1, clone R40.76
clone R40.76, from rat
Synonyme(s) :
tight junction protein 1, zonula occludens 1 protein, Zona occludens protein 1, Zonula occludens protein 1, zona occludens 1
100 μG
459,00 €
459,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
459,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
459,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
R40.76, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Tjp1(21872)
Description générale
Les jonctions serrées sont des complexes de protéines qui créent des limites intercellulaires entre les domaines membranaires plasmatiques des cellules épithéliales et endothéliales. Un grand nombre des protéines associées aux jonctions serrées appartiennent à la famille des guanylate-kinases associées à la membrane (MAGUK) et comprennent les membres de la famille des occludines et des zona occludines ZO-1, ZO-2 et ZO-3. On pense que ces protéines ont des rôles structuraux et de signalisation, et qu'elles sont définies par trois modules d'interaction protéine-protéine : le domaine PDZ, le domaine SH3 et le domaine guanylate-kinase (GuK). ZO-1 forme des complexes avec ZO-2 ou ZO-3. En outre, ces protéines peuvent aussi s'associer à la claudine, à l'occludine et à la F-actine, au niveau des jonctions serrées, où elles fournissent un lien entre le cytosquelette d'actine et la jonction serrée. L'expression de ZO-1 est significativement réduite dans de nombreuses lignées de cancer du sein. ZO-2 et ZO-3 sont exprimées de manière ubiquitaire dans les jonctions épithéliales serrées, et contrairement à ZO-1, qui est également exprimée au niveau des jonctions cellulaires des myocytes cardiaques, ZO-2 n'est pas exprimée dans le tissu non épithélial.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la protéine ZO-1.
Immunogène
Protéine purifiée correspondant à la protéine ZO-1 de souris.
Épitope : inconnu
Application
Analyse par immunofluorescence : un précédent lot a été utilisé en IF par un laboratoire indépendant (D'Angelo Siliciano, 1988).
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-ZO-1, clone R40.76, permet de détecter le taux de ZO-1 ; son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en WB, IP et IH.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de souris
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter ZO-1 dans 10 µg de lysat de cerveau de souris.
Description de la cible
Env. 220 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG2aκ monoclonale de rat purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4, NaCl 150 mM) contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cerveau de souris.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zaifeng Yi et al.
Molecular medicine reports, 12(3), 3615-3620 (2015-06-06)
Adrenomedullin (AM) is a pivotal endogenous vasoactive peptide, which can maintain epithelial barrier function in inflammatory bowel disease. Myosin light chain kinase (MLCK)‑dependent phosphorylated myosin light chain kinase (p‑MLC) is a key regulator of intestinal barrier function. The aim of
László Homolya et al.
PloS one, 9(3), e91921-e91921 (2014-03-20)
Polarization of hepatocytes is manifested by bile canalicular network formation and activation of LKB1 and AMPK, which control cellular energy metabolism. The bile acid, taurocholate, also regulates development of the canalicular network through activation of AMPK. In the present study
Nermin M Kady et al.
Diabetes, 67(4), 769-781 (2018-01-25)
Tight junctions (TJs) involve close apposition of transmembrane proteins between cells. Although TJ proteins have been studied in detail, the role of lipids is largely unknown. We addressed the role of very long-chain (VLC ≥26) ceramides in TJs using diabetes-induced
Beatriz Fernández-Gil et al.
PloS one, 12(4), e0174474-e0174474 (2017-04-14)
Radiotherapy-induced gut toxicity is among the most prevalent dose-limiting toxicities following radiotherapy. Prevention of radiation enteropathy requires protection of the small intestine. However, despite the prevalence and burden of this pathology, there are currently no effective treatments for radiotherapy-induced gut
Qitao Zhang et al.
Experimental eye research, 178, 212-222 (2018-10-20)
The daily shedding and renewal of photoreceptor outer segments (OS) is critical for maintaining vision. This process relies on the efficient uptake, degradation, and sorting of shed OS material by the retinal pigment epithelium (RPE). Poor OS degradation has been
Questions
  1. What is the dilution for Western blot and Immunofluorescence for this antibody?
    1 answer
    1. The Western blot dilution for this antibody is reported on the lot specific Certificates of Analysis.(COA). When tested on mouse brain lysate the typical concentration is 0.5 ug/mL. This product is suitable for use in western blot (WB), immunoprecipitation (IP), and immunohistochemistry (IH), but has not been tested for immunofluorescence (IF). Please see the link below to review a publication where this antibody has been successfully used in IF. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3058722/
      Please see the link below to access a sample or lot specific Certificate:
      https://www.emdmillipore.com/product/Anti-ZO-1-Antibody-clone-R40.76,MM_NF-MABT11#anchor_COA