SAB4200148
Anti-Derlin-1 antibody, Mouse monoclonal
clone Derlin1-1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-DER-1, Anti-DERL1, Anti-Der1-like domain family, member 1
447,00 €
About This Item
447,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Derlin1-1, monoclonal
Poids mol.
antigen ~22 kDa
Espèces réactives
mouse, bovine, rat, canine, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 or rat NRK cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DERL1(79139)
mouse ... Derl1(67819)
rat ... Derl1(362912)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable