SAB4200130
Anti-Phospholipase A2 (iPLA2) (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CaI-PLA2, Anti-INAD1, Anti-IPLA2-VIA, Anti-PARK14, Anti-PLA2, Anti-PLA2G6, Anti-PNPLA9, Anti-Phospholipase A2, group VI (cytosolic, calcium-independent), GVI
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~85 kDa
antigen ~95 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using extract of HEK-293T cells overexpressing human iPLA2, and 1-2 mg/mL using rat kidney extract (S1 fraction).
western blot: 1-2 μg/mL using rat kidney extract (S1 fraction)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLA2G6(8398)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable