Principaux documents
SRP5293
Sigma-Aldrich
PIP5K1C, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
KIAA0589, LCCS3, PIP5K-gamma, PIP5Kgamma, PIPKIg_v4
10 μG
356,00 €
356,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
356,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
356,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Gamme de produits
PRECISIO®
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
176-264 nmol/min·mg
Poids mol.
~120 kDa
Numéro d'accès NCBI
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PIP5K1C(23396)
Description générale
PIP5K1C or phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase 1 gamma phosphorylates phosphatidylinositol-4-phosphate to form phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate. PIP5K1C is found at synapses and has been found to play roles in endocytosis and cell migration. PIP5K1C directly associates with β-catenin and increases β-catenin activity downstream of growth factor stimulation. PIP5K1C expression and kinase activity enhance β-catenin phosphorylation on residues that promote nuclear importation and transcriptional activity. PIP5K1C deficiency impairs neutrophil recruitment as a result of defect in adhesion. PIP5K1C regulated the adhesion through facilitating RhoA GTPase and integrin activation by chemoattractants.
Forme physique
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Notes préparatoires
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Informations légales
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable