SAB4200117
Anti-Coronin-1C (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CORO1C, Anti-Coronin-1C (C-terminal region), Anti-Coronin-3 (mouse), Anti-HCRNN4
462,00 €
About This Item
462,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~55 kDa
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using NIH3T3 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using A431 cell extract
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CORO1C(23603)
mouse ... Coro1c(23790)
rat ... Coro1c(501841)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable