Documents
MABT522
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-alpha-tubuline, clone RM113
clone RM113, from rabbit
Synonyme(s) :
Tubulin alpha-1B chain, Alpha-tubulin ubiquitous, Tubulin K-alpha-1, Tubulin alpha-ubiquitous chain, alpha-Tubulin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM113, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBA1A(7846)
Description générale
Les microtubules sont impliquées dans un vaste éventail d'activités cellulaires, de la mitose au transport, en passant par le déplacement des cellules et le maintien de la forme des cellules. La tubuline est une protéine globulaire constituée de deux polypeptides (tubuline alpha et tubuline bêta). Les dimères de tubuline alpha et bêta sont assemblés en 13 protofilaments qui forment une microtubule de 22 nm de diamètre. Une tyrosine ligase ajoute une tyrosine C-terminale à la tubuline alpha monomère. Les microtubules assemblés peuvent être détyrosinés par une carboxypeptidase associée au cytosquelette. La tubuline alpha détyrosinée est appelée Glu-tubuline. Une autre modification post-traductionnelle touchant la tubuline alpha détyrosinée est la polyglutamylation C-terminale, caractéristique des microtubules présents dans les cellules neuronales et le fuseau mitotique.
Immunogène
Peptide correspondant à l'extrémité C-terminale de la tubuline α.
Application
Analyse par immunocytochimie (ICC) : une dilution au 1/200e d'un lot représentatif a permis de détecter la tubuline alpha dans des cellules A431.
L'utilisation de cet anticorps anti-tubuline alpha, clone RM113, a été validée en western blotting et immunocytochimie pour la détection de la tubuline alpha.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules A431.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter la tubuline alpha dans du lysat de cellules A431.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 53 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Forme physique
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Wei Yu et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 918235-918235 (2023-01-03)
SATB homeobox proteins are important regulators of developmental gene expression. Among the stem cell lineages that emerge during early embryonic development, trophoblast stem (TS) cells exhibit robust SATB expression. Both SATB1 and SATB2 act to maintain the trophoblast stem-state. However