SAB4200078
Anti-Coronin-1A (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CLABP, Anti-CLIPINA (coronin-like protein A), Anti-CORO1A, Anti-HCORO1, Anti-TACO (tryptophane aspartate-containing coat protein), Anti-p57
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~57 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using Jurkat cell lysates, or lysates of mouse brain (S1 fraction) or rat spleen (S1 fraction)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CORO1A(11151)
mouse ... Coro1a(12721)
rat ... Coro1a(155151)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable