SAB3701448
Monoclonal Anti-IdU antibody produced in mouse
clone 32D8.D9, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-5-iodo-2′-deoxyuridine, Anti-Indoleamine 2
524,00 €
About This Item
524,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
32D8.D9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable