Principaux documents
SAB3701382
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgG (H+L)-Texas Red® antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, lyophilized powder
1 MG
244,00 €
244,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
244,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
244,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Conjugué
Texas Red® conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Human IgG coupled to agarose beads. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Chicken Serum, Human IgG and Human Serum.
Immunogène
Human IgG whole molecule
Propriétés physiques
Antibody format: IgG
Forme physique
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Reconstitution
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Informations légales
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable