Principaux documents
SAB3700216
Sigma-Aldrich
Anti-Chicken IgG (H+L), F(ab′)2 fragment antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
1 MG
207,00 €
207,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
207,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
207,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
chicken
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Chicken IgG coupled to agarose beads followed by pepsin digestion and chromatographic separation. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Rabbit Serum, Chicken IgG and Chicken Serum. No reaction was observed against Anti-Pepsin and Anti-Rabbit IgG F(c).
Immunogène
Chicken IgG whole molecule
Propriétés physiques
Antibody format: IgG F(ab′)2
Forme physique
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable