Principaux documents
SAB3501036
Sigma-Aldrich
Anti-ULK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
100 μG
424,00 €
424,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
424,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
424,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt 116 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ULK1(8408)
Immunogène
Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the center of human ULK1 .
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3501036.
Forme physique
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable