ABC213
Anti-phospho ULK1 Antibody (Ser777)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Serine/threonine-protein kinase ULK1, Serine/threonine-protein kinase Unc51.1, Unc-51-like kinase 1
472,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
472,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer777)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting/Peptide Inhibition Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected phospho ULK1 (Ser777) in 10 µg of A431 cell lysate.
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected phospho ULK1 (Ser777) in 10 µg of A431 cell lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.