SAB3500816
Anti-CMPK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt 49 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CMPK2(129607)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Liaison
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable