SAB2702297
Monoclonal Anti-mTOR antibody produced in mouse
clone GT6611, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
FRAP, FRAP1, FRAP2, RAFT1
422,00 €
About This Item
422,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT6611, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MTOR(2475)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable