Documents
05-1592
Sigma-Aldrich
Anti-mTOR Antibody, clone 21D8.2
clone 2ID8.2, from mouse
Synonyme(s) :
FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP-rapamycin associated protein, FKBP12-rapamycin complex-associated prot
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2ID8.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MTOR(2475)
Description générale
mTOR (Mammalian Target of Rapamycin, aka FRAP, RAPT or RAFT) is a large 289 kDa Ser/Thr protein kinase that regulates cell cycle progression, cell growth, protein synthesis, ribosome biogenesis, and autophagy. mTOR is an evolutionarily conserved member of the Phosphoinositol Kinase-related Kinase (PIKK) family whose activity is regulated by phosphorylation on Ser2448 by Akt in response to insulin or muscle activity. mTORC1 (mTOR Complex 1) consists of at least mTOR, Raptor, and G (mLST8). mTORC1 is known to play a central role in insulin signaling, which is crucial in maintaining metabolic homeostasis. mTORC2 affects cell proliferation and survival primarily by phosphorylating the hydrophobic motif of Akt on Ser473, a well-known effecter of the PI3 Kinase pathway. In addition to phosphorylating Akt, the mTORC2 complex is also known to effect cytoskeletal organization and migration by exerting its effects through Rac, Rho, and PKC. Defects in both mTOR complexes are associated with a variety of diseases, including cancer and diabetes.
Spécificité
This antibody recognizes mTOR.
Immunogène
Flag-tagged full-length mTOR protein
Application
&
Analyse par immunocytochimie : A 1:500 dilution of this antibody from a previous lot detected mTOR in C2C12, HeLa, and NIH/3T3 cell lysates.
Domaine de recherche
Signalisation
Sous-domaine de recherche
Signalisation PI3K, Akt et mTOR
Qualité
µ
Description de la cible
289 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-385
Forme physique
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Purified immunoglobulin containing 0.1 M Tris-Glycine, pH 7.4, 150 mM NaCl and 0.05% Sodium Azide.
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sidney Abou Sawan et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 315(4), C537-C543 (2018-08-23)
We have recently demonstrated that whole egg ingestion induces a greater muscle protein synthetic (MPS) response when compared with isonitrogenous egg white ingestion after resistance exercise in young men. Our aim was to determine whether whole egg or egg white
Somayeh Ahmadiantehrani et al.
Learning & memory (Cold Spring Harbor, N.Y.), 25(6), 273-282 (2018-05-17)
Nonassociative learning is considered simple because it depends on presentation of a single stimulus, but it likely reflects complex molecular signaling. To advance understanding of the molecular mechanisms of one form of nonassociative learning, habituation, for ethologically relevant signals we
Joseph J Bass et al.
Molecular metabolism, 42, 101059-101059 (2020-08-11)
The Vitamin D receptor (VDR) has been positively associated with skeletal muscle mass, function and regeneration. Mechanistic studies have focused on the loss of the receptor, with in vivo whole-body knockout models demonstrating reduced myofibre size and function and impaired muscle
Kuo-Hui Su et al.
Nature cell biology, 18(5), 527-539 (2016-04-05)
To cope with proteotoxic stress, cells attenuate protein synthesis. However, the precise mechanisms underlying this fundamental adaptation remain poorly defined. Here we report that mTORC1 acts as an immediate cellular sensor of proteotoxic stress. Surprisingly, the multifaceted stress-responsive kinase JNK
Yong-Yan Bi et al.
Molecular medicine reports, 17(1), 1093-1098 (2017-11-09)
Accumulating data strongly suggests that leukocyte immunoglobulin like receptor B1 (PirB) inhibits axonal outgrowth. However, the underlying mechanisms remain unclear. In the present study, cortical neurons of newborn mice were cultured with Nogo‑66 (Nogo‑p4; 4 µmol/l; a PirB ligand) together with
Articles
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.