SAB2702290
Monoclonal Anti-PRMT1 antibody produced in mouse
clone GT10111, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
ANM1, HCP1, HRMT1L2, IR1B4
422,00 €
About This Item
422,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT10111, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:3000
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRMT1(3276)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable