Principaux documents
SAB2702278
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TET2 antibody produced in mouse
clone GT649, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
KIAA1546, MDS
100 μL
401,00 €
401,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1395
Changer de vue
100 μL
401,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
401,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1395
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT649, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TET2(54790)
Immunogène
Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human TET2.
Application
Suggested starting dilutions are as follows: IP: 1:100-1:500, WB: 1:500-1:3000, ChIP assay: Assay-dependent dilution. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Autres remarques
Purification: Affinity purified by Protein G
Forme physique
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable