As listed in the "Properties" section of the website. The concentration is 1 mg/mL.
SAB2702216
Monoclonal Anti-Strep Tag antibody produced in mouse
clone GT661, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti Strep Antibody, Anti Strep Antibody - Monoclonal Anti-Strep Tag antibody produced in mouse
430,00 €
About This Item
430,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT661, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
Guten Tag, welche ist die Konzentration des Antikörpers? Es ist nur die Menge der Lösung angegeben. Danke und Grüße, AG