SAB2702211
Monoclonal Anti-GFP antibody produced in mouse
clone GT7312, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein
525,00 €
About This Item
525,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT7312, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
29kDa
Concentration
1.04mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 5000-20000
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable