SAB2109131
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
OI4
326,00 €
About This Item
326,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-COL1A1 (C-terminal) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
137 kDa
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human, rabbit, canine, rat, horse, bovine, guinea pig, mouse
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL1A1(57396)
Description générale
Immunogène
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable