SAB2104768
Anti-MYH-1 Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-MGC133384, Anti-MYHSA1, Anti-MYHa, Anti-MyHC-2X/D
498,00 €
About This Item
498,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-MYH1, (N-terminal) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
223 kDa
Espèces réactives
bovine, mouse, rat, horse, human, rabbit, sheep, guinea pig
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYH1(4619)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable