SAB2101751
Anti-PCSK6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-PACE4, Anti-Proprotein convertase subtilisin/kexin type 6, Anti-SPC4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
91 kDa
Espèces réactives
human, pig, rabbit, mouse, rat, guinea pig, horse, canine, zebrafish, bovine
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PCSK6(5046)
Immunogène
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable