Principaux documents
SAB1413129
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EIF2S1 (phospho S51) antibody produced in rabbit
clone IO-5
100 μG
370,00 €
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
370,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IO-5, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 1:40
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer51)
Informations sur le gène
human ... EIF2S1(1965)
Immunogène
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S51 of human EIF2S1.
Forme physique
In PBS, 150 mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide).
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable