SAB1412852
Monoclonal Anti-ASH1L antibody produced in mouse
clone 4G12, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-ASH1, Anti-ASH1L1, Anti-FLJ10504, Anti-KIAA1420, Anti-KMT2H
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37.73 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ASH1L(55870)
Description générale
Immunogène
Sequence
DALPLIEEVLASQEQAANEIPSLEEPEREGATANVSEGEKKTEESSQEPQSTCTPEERRHNQRERLNQILLNLLEKIPGKNAIDVTYLLEEGSGRKLRRRTLFIPENSF
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable