SAB1412827
Monoclonal Anti-PELP1 antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-HMX3, Anti-MNAR, Anti-P160
498,00 €
About This Item
498,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 33.77 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PELP1(27043)
Description générale
Immunogène
Sequence
LNSWSIGRDSLSPGQERPYSTVRTKVYAILELWVQVCGASAGMLQGGASGEALLTHLLSDISPPADALKLRSPR
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable