Principaux documents
SAB1412683
Sigma-Aldrich
ANTI-IFNA1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
IFL, IFN, IFN-ALPHA, IFNA1, IFNA13
50 μG
491,00 €
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
491,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 21.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IFNA1(3439)
Catégories apparentées
Description générale
Leukocyte interferon is produced predominantly by B lymphocytes. Immune interferon (IFN-gamma; MIM 147570) is produced by mitogen- or antigen-stimulated T lymphocytes.[supplied by OMIM
Immunogène
IFNA1 (NP_076918.1, 1 a.a. ~ 189 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASPFALLMVLVVLSCKSSCSLGCDLPETHSLDNRRTLMLLAQMSRISPSSCLMDRHDFGFPQEEFDGNQFQKAPAISVLHELIQQIFNLFTTKDSSAAWDEDLLDKFCTELYQQLNDLEACVMQEERVGETPLMNADSILAVKKYFRRITLYLTEKKYSPCAWEVVRAEIMRSLSLSTNLQERLRRKE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable