Principaux documents
SAB1412015
Sigma-Aldrich
ANTI-ATOH1 antibody produced in mouse
clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ATH1, ATOH1, HATH1, MATH-1, bHLHa14
100 μG
491,00 €
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
491,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 35.53 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATOH1(474)
Description générale
This protein belongs to the basic helix-loop-helix (BHLH) family of transcription factors. It activates E-box dependent transcription along with E47. (provided by RefSeq)
Immunogène
ATOH1 (NP_005163.1, 266 a.a. ~ 354 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PTPPGSCRTRFSAPASAGGYSVQLDALHFSTFEDSALTAMMAQKNLSPSLPGSILQPVQEENSKTSPRSHRSDGEFSPHSHYSDSDEAS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable